ABT1485-AF488
Anti-Actin Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTA1(58)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilution from a representative lot detected actin in human heart and skin muscle tissue sections.
The unconjugated antibody (Cat. No. ABT1485) and Alexa Fluor™ 647-conjugated antibody (Cat. No. ABT1485-AF647) are also available for flow cytometry, immunocytochemistry, immunofluorescence, immunohistochemistry and Western blotting applications.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected both cytoplasmic and nuclear actin immunoreactivity in HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable