ABT143
Anti-L1CAM-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Neural cell adhesion molecule L1, N-CAM-L1, NCAM-L1, CD171
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... L1CAM(3897)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsion (CAM)
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:100 wurde L1CAM in menschlichem Nieren- und Cerebellum-Gewebe nachgewiesen.
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit 0,4 µg/ml dieses Antikörpers wurde L1CAM in 10 µg menschlichem Hirngewebe-Lysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Gewebelysat aus humanem Gehirn
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable