ABS90
Anti-Notch 1-Antikörper, extrazellulär
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), Translocation-associated notch protein TAN-1, neurogenic locus notch homolog protein 1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine (91% sequence homology), mouse (97% sequence homology), chimpanzee (92% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NOTCH1(4851)
rat ... Notch1(25496)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Signalisierung
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis von 1:500 dieses Antikörpers wurde Notch 1 in 10 µg Gewebelysat aus humanen Lymphknoten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Lymphknotengewebe-Lysat des Menschen
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable