Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
ABS55
Sigma-Aldrich
Anti-InsP3R-Antikörper, Typ 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1, spinocerebellar ataxia 16, inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1, Type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, Type 1 InsP3 receptor, IP3 receptor, spinocerebellar ataxia 15, IP3 receptor isoform 1
Größe auswählen
100 μG
CHF 398.00
CHF 398.00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 398.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 398.00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, pig
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITPR1(3708)
Allgemeine Beschreibung
Der Inositol-(1,4,5)-Trisphosphat-Rezeptor (InsP3R) reguliert die Freisetzung von Calcium aus den intrazellulären Speichern und spielt eine wichtige Rolle für die neuronale Funktion. InsP3R wurde mit der Huntington-Krankheit in Verbindung gebracht. InsP3R wurde auch mit der Verknüpfung zwischen der cAMP- und der Ca2+-Signalgebung in Regionen des Gehirns, einschließlich des Neostriatums, in Verbindung gebracht.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt InsP3R an der zytoplasmatischen Domäne.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der zytoplasmatischen Domäne von Ratten-InsP3R entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-InsP3R-Antikörper, Typ 1 ist zur Verwendung in WB, IP und IH(P) für den Nachweis von InsP3R validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:1500-Verdünnung einer früheren Charge wurde InsP3R in Purkinje-Zellen an der Verbindung der granularen und molekularen Schichten des normalen Kleinhirngewebes der Ratte nachgewiesen.
Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg Anti-InsP3R, Typ 1 immunpräzipitierte InsP3R, Typ 1 aus mikrosomalem RIPA-Lysat des Rattenhirns.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Lysat von mikrosomalem Rattenhirngewebe.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wurde InsP3R in 10 µg Lysat von mikrosomalem Rattenhirngewebe nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 300 kDa gemessen. Der Eintrag UniProtKB/Swiss-Prot P29994 (ITPR1_RAT) beschreibt 8 Isoformen, die durch alternatives Spleißen hergestellt werden: Isoform 1 bei 313,264 kDa, Isoform 2 bei 311,498 kDa, Isoform 3 bei 313,136 kDa, Isoform 4 bei 311,370 kDa, Isoform 5 bei 311,210 kDa, Isoform 6 bei 309,444 kDa, Isoform 7 bei 308,674 kDa und Isoform 8 bei 306,909 kDa
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Melanie Vanessa Halbach et al.
Cerebellum (London, England), 16(1), 68-81 (2016-02-13)
Spinocerebellar ataxia type 2 (SCA2) is an autosomal dominantly inherited neurodegenerative disorder with preferential affection of Purkinje neurons, which are known as integrators of calcium currents. The expansion of a polyglutamine (polyQ) domain in the RNA-binding protein ataxin-2 (ATXN2) is
Cesar Cardenas et al.
Science signaling, 13(640) (2020-07-16)
Spontaneous Ca2+ signaling from the InsP3R intracellular Ca2+ release channel to mitochondria is essential for optimal oxidative phosphorylation (OXPHOS) and ATP production. In cells with defective OXPHOS, reductive carboxylation replaces oxidative metabolism to maintain amounts of reducing equivalents and metabolic