ABS181
Anti-PDE4B2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
cAMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 4B, DPDE4, PDE32
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (immunogen homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDE4B(5142)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
GPCR-, cAMP/cGMP- & kalziumabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDE4B2 on 10 µg of Rat brain membrane tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain membrane tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable