ABS1634
Anti-LIP5
serum, from rabbit
Synonym(e):
Vacuolar protein sorting-associated protein VTA1 homolog, Dopamine-responsive gene 1 protein, DRG-1, LYST-interacting protein 5, LIP5, SKD1-binding protein 1, SBP1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VTA1(51534)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous LIP5 co-immunoprecipiated with Myc-tagged VPS4A from HEK293T cells (Skalicky, J.J., et al. (2012). J Biol Chem. 287(52):43910-43926).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antiserum detected LIP5 in HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1