ABS1633
Anti-IST1 Homolog
serum, from rabbit
Synonym(e):
hIST1, Putative MAPK-activating protein PM28
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IST1(9798)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IST1 Homolog in Western Blotting applications (Bajorek, M., et. al. (2009). Nat Struct Mol Biol. 16(7):754-62; Bajorek, M., et. al. (2009). Mol Biol Cell. 20(5):1360-73).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected IST1 Homolog in Immunofluorescence applications (Bajorek, M., et. al. (2009). Mol Biol Cell. 20(5):1360-73).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected IST1 Homolog in 10 µg of Raji cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable