Dokumente
07-018-I
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-p70-S6-Kinase(Thr389)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Ribosomal protein S6 kinase, S6K-beta-1, S6K1, p70S6K1, p70 S6K1, p70-S6K1, p70 S6KA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr389)
Angaben zum Gen
human ... RPS6KB1(6198)
Allgemeine Beschreibung
Die p70-S6-Kinase ist ein universelles Zytoplasmaprotein, das als Reaktion auf Zytokine und Wachstumsfaktoren wie den epidermalen Wachstumsfaktor und den Fibroblastenwachstumsfaktor aktiviert wird. Es befindet sich nachgelagert des TOR/PI3K-Signalwegs und ist an mehreren Resten phosphoryliert: Thr389, Thr229, Thr421, Ser371, Ser404, Ser411, Ser418 und Ser424. Thr389, Ser371 und Ser404 befinden sich in der Linker-Domäne, wogegen sich Thr421, Ser411, Ser418, Ser424 in der autoinhibitorischen Domäne und Thr229 in der katalytischen Domäne befinden. Diese Stellen können in einer hierarchischen Reihenfolge phosphoryliert werden, was zur Aktivierung der p70-S6-Kinase führt. Die p70-S6-Kinase phosphoryliert das S6-Protein am ribosomalen 40S-Protein (rpS6) und spielt eine Rolle bei mehreren Prozessen, einschließlich der Regulation von mRNA-Molekülen mit 5’-terminalen Oligopyrimidintrakten, Proteinsynthese, Zellwachstum, Proliferation und Zellüberleben. Die Aktivität dieser Kinase kann bei Diabetes, Krebs und Alterung wichtig sein.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt den AGC-Kinase-C-Terminus von ribsomaler Protein-S6-Kinase beta-1, die an Thr389 phosphoryliert ist.
Weitere Homologien: ribsomale Protein-S6-Kinase beta-2 (91 % Sequenzhomologie).
Immunogen
Epitop: AGC-Kinase-C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem AGC-Kinase-C-Terminus von humaner ribosomaler Protein-S6-Kinase beta-1
entspricht, die an Thr389 phosphoryliert ist.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Kinasen und Phosphatasen
Forschungskategorie
Signalisierung
Weisen Sie Phospho-p70-S6-Kinase (Thr389) mit diesem Anti-Phospho-p70-S6-Kinase(Thr389)-Antikörper nach, der zur Verwendung in Western Blot, Peptidhemmungsassay validiert ist.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot (Peptidhemmung) an MCF7-Zelllysat und MCF7-Zelllysat mit Nichtphospho- oder Phosphopeptid beurteilt.
Western-Blot-Analyse (Peptidhemmung): 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies p70-S6-Kinase, die an Thr389 phosphoryliert ist, in 10 µg MCF7-Zelllysat und MCF7-Zelllysat nach, das mit einem Nichtphosphopeptid inkubiert wurde.
Zielbeschreibung
~ 70 kDa gemessen
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4); 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
MCF7-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Iryna Stryapunina et al.
PLoS genetics, 20(1), e1011145-e1011145 (2024-01-29)
Females from many mosquito species feed on blood to acquire nutrients for egg development. The oogenetic cycle has been characterized in the arboviral vector Aedes aegypti, where after a bloodmeal, the lipid transporter lipophorin (Lp) shuttles lipids from the midgut
Samer Wassim El-Kadi et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985) (2018-08-03)
Muscle hypertrophy is limited in low-birth-weight (LBWT) neonates, suggesting a reduction in protein synthesis and increased protein degradation. Sixteen pairs of 1-d old normal-birth-weight (NBWT) and LBWT littermates (n = 16) were euthanized and the longissimus dorsi (LD) was sampled
Nathan M Belliveau et al.
Nature communications, 14(1), 5770-5770 (2023-09-19)
Neutrophils are the most abundant leukocyte in humans and provide a critical early line of defense as part of our innate immune system. We perform a comprehensive, genome-wide assessment of the molecular factors critical to proliferation, differentiation, and cell migration
A De Leo et al.
Cell death & disease, 6, e1876-e1876 (2015-09-04)
Autophagy, an important degradation system involved in maintaining cellular homeostasis, serves also to eliminate pathogens and process their fragments for presentation to the immune system. Several viruses have been shown to interact with the host autophagic machinery to suppress or
Khaled S Abd-Elrahman et al.
ACS pharmacology & translational science, 3(2), 334-344 (2020-04-17)
Alzheimer's disease (AD) is the most prevalent neurodegenerative disease and is characterized by a progressive cognitive decline in affected individuals. Current therapeutic strategies are limited in their efficacy and some have proven to be even less effective at later disease