Wichtige Dokumente
ABS1488
Sigma-Aldrich
Anti-GTP-Cyclohydrolase 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
EC: 3.5.4.16, GTP cyclohydrolase, GTP-CH-I
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GCH1(2643)
Allgemeine Beschreibung
GTP-Cyclohydrolase 1 (UniProt: P30793; auch bekannt als EC: 3.5.4.16, GTP-Cyclohydrolase, GTP-CH-I) wird vom GCH1-Gen (auch DYT5, GCH genannt) (Gen-ID: 2643) in Menschen kodiert. GTP-CH-1 ist ein funktionales Enzym, das an der 1. Phase des untergeordneten Signalwegs für die Synthese von 7, 8-Dihydroneopterin-Triphosphat aus GTP beteiligt ist. Es fungiert nachweislich als positiver Regulator der Stickstoffoxid-Synthese in Endothelzellen aus der Nabelschnurvene. Es wird in der Epidermis exprimiert und zeichnet sich durch eine hohe Expression in undifferenzierten basalen Keratinozyten aus. Vier Isoformen von GTP-CH-1, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden, wurden beschrieben. Seine Aktivität wird durch Tetrahydrobiopterin gehemmt und GTP hat eine positive allosterische Wirkung auf die GTP-CH-1-Aktivität. GTP-CH-1 weist drei Zinkbindungsstellen (AS 141, 144, 211) auf und Zn2+ ist für seine katalytische Aktivität nachweislich von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus wird die Aktivität von GTP-CH-1 durch IFN-gamma, TNF, Interleukin-1 beta, bakterielle Lipopolysaccharide und Phenylalanin hochreguliert und durch Dibutyryl-cAMP, Iloprost und 8-Brom-cGMP in HUVEC-Zellen herunterreguliert. Durch die Hochregulierung seiner Aktivität wird die Tetrahydrobiopterin-Produktion stimuliert, was zu einer verstärkten endothelialen Stickstoffoxid-Synthase-Aktivität führt. GTP-CH-1 wird bei der zu einer verstärkten Enzymaktivität führenden oszillatorische Scherspannung in den Aorten-Endothelzellen durch Caseinkinase II an Serin 81 phoshoryliert. Mutationen im GCH1-Gen können Hyperphenylalaninämie sowie Dopamin- und Serotonin-Depletionen verursachen, was zu psychomotorischer Retardierung, Tonizitätsstörungen, Krämpfen und Bewegungsstörungen führt.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper detektiert GTP-Cyclohydrolase 1 in Menschenzellen. Er zielt auf ein Epitop in 15 Aminosäuren der N-terminalen Region ab.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das 15 Aminosäuren aus der N-terminalen Region von humaner GTP-Cyclohydrolase 1 entspricht. Die Immunogensequenz ist in allen vier Isoformen erhalten.
Epitop: N-Terminus
Anwendung
Anti-GTP-Cyclohydrolase 1, Best.-Nr. ABS1488, ist ein polyklonaler Kaninchenantikörper zum Nachweis von GTP-Cyclohydrolase 1 der für die Verwendung in der Immunhistochemie (Paraffin) und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:250–1.000 wurde GTP-Cyclohydrolase 1 in Gewebeschnitten aus der humanen Vagina und dem humanen Dünndarm nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Lebergewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde GTP-Cyclohydrolase 1 in 10 µg menschlichem Lebergewebe-Lysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 28 kDa gemessen; 27,90 kDa berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash