Wichtige Dokumente
ABN78A4
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN-Antikörper (Kaninchen), Alexa Fluor 488-Konjugat
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
ABN78 ist eine polyklonale Kaninchen-Variante von Anti-NeuN, Klon A60 (MAB377), ein genau charakterisierter und umfangreich zitierter monoklonaler Mausantikörper, der das DNA-bindende, neuronenspezifische Protein NeuN, das in den meisten ZNS- und PNS-neuronalen Zelltypen aller getesteten Wirbeltiere vorkommt, spezifisch erkennt. NeuN-Proteinverteilungen sind anscheinend auf neuronale Zellkerne, Perikarya und einige proximale neuronale Prozesse im fötalen und adulten Gehirn beschränkt, obwohl in allen Altersgruppen einige Neuronen von NeuN nicht erkannt werden: Beispiele hierfür sind INL-Netzhautzellen, Cajal-Retzius-Zellen, Purkinje-Zellen, Neuronen der unteren Olive und Nucleus-dentatus-Neuronen sowie sympathetische Ganglienzellen. Immunhistochemisch nachweisbares NeuN-Protein erscheint zunächst an Entwicklungszeitpunkten, die mit dem Rückzug des Neurons aus dem Zellzyklus und/oder mit der Einleitung der terminalen Differenzierung des Neurons einhergehen. Im Neuralrohr der Maus zeigt sich die Immunreaktivität zunächst etwa im Embryonalstadium E9.5 und erstreckt sich dann bei E12.5 extensiv über das sich entwickelnde Nervensystem. Eine starke Kernfärbung deutet auf eine nuklearregulatorische Proteinfunktion hin; derzeit liegen jedoch keine Belege dafür vor, ob das NeuN-Protein-Antigen eine Funktion im distalen Zytoplasma hat oder ob es dort lediglich synthetisiert wird, bevor es zurück in den Zellkern transportiert wird. Auf Immunblots wurde zwischen Protein, das aus gereinigten Kernen isoliert wurde, und Protein aus Ganzhirnextrakt kein Unterschied gefunden.
Spezifität
Der unkonjugierte Kaninchenantikörper Anti-NeuN (Best.-Nr. ABN78) wirkt nachweislich bei Menschen.
Dieser Antikörper erkennt NeuN am N-Terminus.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
GST-markiertes rekombinantes Protein, das Maus-NeuN entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-NeuN-Antikörper (Kaninchen), Alexa Fluor 488-Konjugat, ist zur Verwendung bei IC und IH zum Nachweis von NeuN (Kaninchen) validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:100 wurde NeuN in primären E18-Kortexzellen der Ratte nachgewiesen.
Qualität
Mittels Immunhistochemie in Hirngewebe adulter Mäuse beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:100 dieses Antikörpers wurde NeuN in Hirngewebe adulter Mäuse nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Der unkonjugierte Ausgangsantikörper (Best.-Nr. ABN78) weist Beobachtungen zufolge ein Molekulargewicht von ~ 46/48 kDa auf. In manchen Lysaten liegt bei ~62 kDa eine uncharakterisiertes Bande vor.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper, an Alexa Fluor 488 konjugiert, in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Lagerung und Haltbarkeit
Gekühlt bei 2–8 °C und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate nach Erhalt haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebe adulter Mäuse
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrea K Stacy et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 43(19), 3495-3508 (2023-04-08)
Selectivity for direction of motion is a key feature of primary visual cortical neurons. Visual experience is required for direction selectivity in carnivore and primate visual cortex, but the circuit mechanisms of its formation remain incompletely understood. Here, we examined
Mengyao Qu et al.
Stroke and vascular neurology, 6(1), 74-79 (2020-09-23)
To investigate the effects of DL-3-N-butylphthalide (NBP) via intranasal delivery after ischaemic stroke in mice. C57BL/6 mice were divided into three groups: sham, stroke with vehicle and stroke with NBP treatment. Ischaemic stroke was induced by permanent ligation of right
Amanda C Mitchell et al.
Nature communications, 7, 12743-12743 (2016-09-07)
Neuronal epigenomes, including chromosomal loopings moving distal cis-regulatory elements into proximity of target genes, could serve as molecular proxy linking present-day-behaviour to past exposures. However, longitudinal assessment of chromatin state is challenging, because conventional chromosome conformation capture assays essentially provide
Estrogen receptor alpha deficiency protects against development of cognitive impairment in murine lupus.
Cunningham, MA; Wirth, JR; Freeman, LR; Boger, HA; Granholm, AC; Gilkeson, GS
Journal of Neuroinflammation null
Mingfei Zhao et al.
Molecular medicine reports, 13(1), 13-20 (2015-11-18)
Traumatic brain injury (TBI) leads to permanent neurological impairment, and methylene blue (MB) exerts central nervous system neuroprotective effects. However, only one previous study has investigated the effectiveness of MB in a controlled cortical impact injury model of TBI. In