Merck
Alle Fotos(3)
Dokumente
ABN466
Sigma-Aldrich
Anti-NANOS2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Nanos homolog 2, NOS-2, NANOS2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NANOS2(339345)
Allgemeine Beschreibung
Nanos-Homolog 2 (NANOS2) ist ein Zinkfinger-haltiges RNA-Bindungsprotein aus der Nanos-Familie. NANOS2 spielt eine wichtige Rolle bei der sexuellen Differenzierung von Keimzellen, indem die männliche Sexualität gefördert und die weibliche Sexualität unterdrückt wird. Es ist an der Keimzellentwicklung von Wirbellosen und Wirbeltieren beteiligt. Anders als NANOS1, dessen Expression in Mäusen unwichtig ist, werden NANOS2- und NANOS3-Proteine für die Keimzellentwicklung benötigt. Primordiale NANOS2-null-Keimzellen (Primordial Germ Cellls, PGC) sterben nur in den männlichen Gonaden ab und weisen bei den weiblichen Gonaden keine Defekte auf, während NANOS3-null-PGC ungeachtet des Geschlechts während der Migrationsphase verloren gehen.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt den N-Terminus von NANOS2.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem N-Terminus von menschlichem NANOS2 entspricht.
Anwendung
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper, Anti-NANOS2-Antikörper, ist zur Verwendung in Western Blots, IHC und Immunfluoreszenz zum Nachweis von Nanos-Homolog 2 validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit 2,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde NANOS2 in Menschenhirngewebe nachgewiesen.
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit 20 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde NANOS2 in humanen Hodenzellen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Rattenhirngewebe.
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde NANOS2 in 15 µg Rattenhirngewebe nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~15 kDa beobachtet
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable