ABD135
Anti-NANOS3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Nanos homolog 3, NOS-3, NOS3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NANOS3(342977)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Pluripotente Stammzellen & Stammzellen der frühen Entwicklungsphase
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected NANOS3 in human brain cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NANOS3 in 15 µg of human brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable