Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
ABN45
Sigma-Aldrich
Anti-Myelin-Regulatory-Factor-(MRF)-Antikörper
1.0 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Myelin regulatory factor, Myelin gene regulatory factor, Myelin regulatory factor, N-terminal, Myelin regulatory factor, C-terminal
Größe auswählen
100 μG
CHF 438.00
CHF 438.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 438.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 438.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
hamster (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
Konzentration
1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYRF(745)
Allgemeine Beschreibung
Myelin Regulatory Factor (MRF), auch bekannt als Myelin-regulatorischer Faktor, MYRF, wird vom Gen MYRF/C11orf9/KIAA0954/MRF kodiert und ist ein interessantes Protein, das in zwei Ketten gespalten wird. Die N-terminale Komponente zeichnet sich durch die spezifische Aktivierung der Transkription des Myelin-Gens in den Oligodendrozyten und Prä-Oligodendrozyten des ZNS aus. Der C-terminale Teil, der membrangebunden bleibt, spielt scheinbar keine Rolle bei der Geninduktion, seine vollständige Funktion wird jedoch noch erforscht. Der N-terminale Teil von MRF aktiviert MBP, MOG, MAG und PLP sowie weitere Gene. Für die Oligodendrozyten-Differenzierung wird er nicht benötigt, ist aber bei Erwachsenen zur Aufrechterhaltung von Myelin erforderlich. Der MRF-Ganzfaktor ist am endoplasmatischen Retikulum lokalisiert. Der abgespaltene N-terminale Teil transloziert zum Nukleus und der C-terminale Teil verbleibt im endoplasmatischen Retikulum. Interessanterweise wird MRF auch außerhalb der Oligodendrozyten und Oligo-Verläufer im Gehirn exprimiert, u. a. in Regionen wie die Lunge, Basalganglien und Leber.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das der zytoplasmischen Domäne des humanen Myelin Regulatory Factor (MRF) entspricht.
Epitop: zytoplasmische Domäne, N-terminale Kette
Anwendung
Dieser Anti-Myelin-Regulatory-Factor-(MRF)-Antikörper ist für die Verwendung in Western Blots und IHC zum Nachweis von Myelin Regulatory Factor (MRF) validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Myelin Regulatory Factor (MRF) in 10 µg ARPE19-Zelllysat nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde Myelin Regulatory Factor (MRF) in menschlichem Großhirnrinden-, menschlichem Retina- und menschlichem Cerebellum-Gewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Hirngewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Myelin Regulatory Factor (MRF) in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 160 kDa gemessen. Das erwartete Molekulargewicht beträgt 125 kDa und ~ 160 kDa bei Phosphorylierung. Das Protein in voller Länge mit ~ 160 kDa wurde zu einem N-terminalen Fragment mit ~ 90 kDa gespalten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sanaz Gabery et al.
Acta neuropathologica, 142(5), 791-806 (2021-08-28)
Huntington disease (HD) is a fatal neurodegenerative disorder caused by an expanded CAG repeat in the huntingtin (HTT) gene. The typical motor symptoms have been associated with basal ganglia pathology. However, psychiatric and cognitive symptoms often precede the motor component
Ciara E Keogh et al.
Brain, behavior, and immunity, 91, 437-450 (2020-11-07)
Myelination in the peripheral and central nervous systems is critical in regulating motor, sensory, and cognitive functions. As myelination occurs rapidly during early life, neonatal gut dysbiosis during early colonization can potentially alter proper myelination by dysregulating immune responses and
Naomi Tanga et al.
Glia, 67(5), 967-984 (2019-01-23)
Protein tyrosine phosphatase receptor type Z (PTPRZ) maintains oligodendrocyte precursor cells (OPCs) in an undifferentiated state. The inhibition of PTPase by its ligand pleiotrophin (PTN) promotes OPC differentiation; however, the substrate molecules of PTPRZ involved in the differentiation have not
Liang Zhou et al.
eLife, 9 (2020-01-17)
Oligodendrocytes (OLs) myelinate axons and provide electrical insulation and trophic support for neurons in the central nervous system (CNS). Platelet-derived growth factor (PDGF) is critical for steady-state number and differentiation of oligodendrocyte precursor cells (OPCs), but its downstream targets are
Bang Li et al.
Cell discovery, 9(1), 27-27 (2023-03-07)
Autism spectrum disorder (ASD) is a complex neurodevelopmental condition that affects social interaction and behavior. Mutations in the gene encoding chromodomain helicase DNA-binding protein 8 (CHD8) lead to autism symptoms and macrocephaly by a haploinsufficiency mechanism. However, studies of small