Wichtige Dokumente
ABN1673
Sigma-Aldrich
Anti-HD-polySer-Ct
serum, from rabbit
Synonym(e):
HD-RAN-PolySer, HD-PolySer
Größe auswählen
25 μL
CHF 157.00
100 μL
CHF 395.00
CHF 157.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 μL
CHF 157.00
100 μL
CHF 395.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 157.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Die Huntington-Krankheit (HD) ist eine progressive neurodegenerative Erkrankung. Sie wird durch eine CAG,CTG-Expansion im HTT-Gen ausgelöst, was zur Produktion eines mutierten Huntingtin-Proteins (HTT) mit expandierbaren Polymeren führt, die sich im Gehirn von HD-Patienten ansammeln. PolySer ist ein Sense-Repeat-assoziiertes ATG-unabhängiges (repeat-associated non-ATG, RAN) Translationsprotein, das sich in verschiedenen Bereichen des Gehirns ansammelt und eine toxische Wirkung aufweist, die zu einer Mikroglia-Aktivierung und zu Neuronenverlust führt. Die Toxizität von HD-RAN polySer ist nachweislich mit der Toxizität von polyGln vergleichbar. Die Aggregation von polySer-RAN-Proteinen erfolgt nachweislich in Zellen, die längere Repeats (über 52 Wiederholungen) exprimieren, was in der Regel mit einem früheren Krankheitsausbruch und schwereren HD-Fällen im Jugendalter in Verbindung gebracht wird. HD-RAN-Proteine kommen in Bereichen des Gehirns, die am stärksten von HD betroffen sind, in großen Mengen vor und diese Bereiche weisen pathologische HD-Merkmale auf, wie Caspase-3-Aktivität und Mikroglia-Aktivierung. Die HD-Ran-Proteinakkumulation und -aggregation im Gehirn von HD-Patienten ist von der Proteinlänge abhängig.
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper dient zum spezifischen Nachweis von RAN-Proteinen mit PolySer.
Immunogen
Ein synthetisches Peptid, das den C-terminalen Regionen der prognostizierten polySer-Rahmen der HD in CAG-Richtung entspricht.
Epitop: unbekannt
Anwendung
Anti-HD-polySer-Ct, Best.-Nr. ABN1673, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf HD-polySer-Ct gerichtet ist und für die Verwendung in der Immunzytochemie, Immunhistochemie und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde HD-polySer-Ct in mit HD-polySer-Ct transfizierten HEK293T-Zellen nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde HD-polySer-Ct in Western Blot-Anwendungen nachgewiesen (Banez-Coronel, M., et. Al. (2015). Neuron. 88(4):667–77).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde HD-polySer-Ct in Immunzytochemie-Anwendungen nachgewiesen (Banez-Coronel, M., et. Al. (2015). Neuron. 88(4):667–77).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde HD-polySer-Ct in Immunhistochemie-Anwendungen nachgewiesen (Banez-Coronel, M., et. Al. (2015). Neuron. 88(4):667–77).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting in mit HD-polySer-Ct transfizierten HEK293T-Zellen.
Western-Blot-Analyse (WB): Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde polySer in mit HD-polySer-Ct transfizierten HEK293T-Zellen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 27 kDa gemessen. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenantiserum mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable