ABC934
Anti-Laminin-Rezeptor-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
40S ribosomal protein SA, 37 kDa laminin receptor precursor, 37/67 kDa laminin receptor, 37LRP, 67 kDa laminin receptor, 67LR, Colon carcinoma laminin-binding protein, Laminin-binding protein precursor p40, LamR, LBP/p40, LRP/LR, Laminin receptor 1, Mult
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPSA(3921)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose und Krebs
Adhäsion (CAM)
Immunzytochemische Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:250 aus einer repräsentativen Charge wurde Laminin-Rezeptor in A431-, HeLa-, HepG2- und NIH/3T3-Zellen nachgewiesen.
Qualität
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Laminin-Rezeptor in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1