Merck
ABN1383
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TrkA-(Tyr794-)Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
High affinity nerve growth factor receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1, Slow nerve growth factor receptor, p140-TrkA, Trk-A, phospho-TrkA (Tyr794)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr794)
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Hochaffiner Nervenwachstumsfaktor-Rezeptor (EC 2.7.10.1; UniProt P35739; auch bekannt als neurotropher Tyrosinkinase-Rezeptor Typ 1, p140-TrkA, langsamer Nervenwachstumsfaktor-Rezeptor, Trk-A, TrkA-Neurotrophin-Rezeptor, TrkA-Protoonkogen-Rezeptor und Tropomyosin-verwandte-Kinase-A) wird in Ratten durch das Ntrk1-Gen (auch bekannt als Trk, Trka) (Gen-ID 59109) kodiert. Neurotrophine vermitteln eine Vielzahl von neuronalen Funktionen, darunter Zellüberleben, -differenzierung, -wachstum und -tod, durch zwei Klassen von Transmembranrezeptoren – die Trk-Rezeptor-Tyrosinkinase und den p75-Neurotrophin-Rezeptor. Nervenwachstumsfaktor (NGF), Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), Neurotrophin-3 (NT-3) und NT-4 binden zwar alle den p75-Rezeptor, doch TrkA weist eine Selektivität für NGF, TrkB eine Selektivität für BDNF und NT-4 und TrkC eine Selektivität für NT-3 auf. TrkA- und TrkB-Rezeptoren können auch durch Liganden des G-Protein-gekoppelten Rezeptors (GPCR), einschließlich des Nukleosids Adenosin oder der Adenosin-Agonisten wie CGS 21680 und das Hypophysenadenylatcyclase-aktivierende Polypeptid (Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide, PACAP), aktiviert werden. Darüber hinaus sollen neben der Transaktivierung über GPCR auch Glucocorticoide (GC) Berichten zufolge die TrkA/B/C-Aktivierung infolge von Crosstalks zwischen den Signalwegen von Trk- und GC-Rezeptor (GR) fördern.
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper weist selektiv die NGF-induzierte pTyr794-Phosphorylierung von TrkA in kultivierten primären embryonalen Septumneuronen der Ratte nach, nicht jedoch die BDNF-induzierte pTyr816-Phosphorylierung von TrkB in Hippocampus-Neuronen der Ratte (PMID 18347336).
Immunogen
Epitop: Nahe am C-Terminus
Lineares Peptid, das der Ratten-TrkA-Sequenz in der Nähe des C-Terminus mit phosphoryliertem Tyr794 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Phospho-TrkA-(Tyr794-)Antikörper erkennt Phospho-TrkA (Tyr794) und ist für die Verwendung in Western Blot und Immunzytochemie validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die NGF-stimulierte Tyr794-Phosphorylierung von exogen exprimiertem menschlichem TrkA in PC12-Zellen nach (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Moses V. Chao, Langone Medical Center, New York University).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies die PACAP-induzierte Tyr794-Phosphorylierung von TrkA in kultivierten Neuronen aus dem basalen Vorderhirn der Ratte nach (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Moses V. Chao, Langone Medical Center, New York University).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die NGF-stimulierte Tyr794-Phosphorylierung von exogen exprimiertem menschlichem TrkA in PC12-Zellen nach (Rajagopal, R. et al (2004). 24(30):6650-6658).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die NGF-stimulierte Tyr794-Phosphorylierung von TrkA in kultivierten embryonalen E18-Septumneuronen der Ratte nach (Jeanneteau, F. et al (2008). Proc Natl Acad Sci USA. 105(12):4862–4867).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die NGF-stimulierte Tyr794-Phosphorylierung von TrkA in kultivierten DRG-Neuronen von E16.5-Rattenembryonen nach (Arevalo, J.C., et al. (2006). Neuron. 50(4):549-559).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies die PACAP38-induzierte Tyr794-Phosphorylierung von TrkA in kultivierten Neuronen aus dem basalen Vorderhirn der Ratte sowie die CGS-21680- und NGF-induzierte Tyr794-Phosphorylierung von exogen exprimiertem menschlichem TrkA in PC12-Kulturen nach Serumentzug nach (Rajagopal, R., et al (2004). 24(30):6650-6658).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies die NGF-stimulierte Tyr794-Phosphorylierung von TrkA in kultivierten DRG-Neuronen von E16.5-Rattenembryonen nach (Arevalo, J.C., et al. (2006). Neuron. 50(4):549-559).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot am Lysat von mit NGF behandelten und mit menschlichem TrkA transfizierten PC12-Zellen.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Phospho-TrkA (Tyr794) in 10 µg Lysat von mit NGF behandelten und mit menschlichem TrkA transfizierten PC12-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~ 140 kDa beobachtet
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ronja Markworth et al.
Journal of cell science, 134(20) (2021-09-07)
Axonal survival and growth requires signalling from tropomyosin receptor kinases (Trks). To transmit their signals, receptor-ligand complexes are endocytosed and undergo retrograde trafficking to the soma, where downstream signalling occurs. Vesicles transporting neurotrophic receptors to the soma are reported to