ABF295
Anti-IL27RA Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Interleukin-27 receptor subunit alpha, IL-27 receptor subunit alpha, IL-27R subunit alpha, IL-27R-alpha, IL-27RA, Cytokine receptor WSX-1, Cytokine receptor-like 1, Type I T-cell cytokine receptor, TCCR, ZcytoR1, IL27RA
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL27RA(9466)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Cytokine & Cytokin-Rezeptoren
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected IL27RA in A549 cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected IL27RA in human spleen tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable