Merck
ABE999
Sigma-Aldrich
Anti-RPB3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
RPB3, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB3, RNA polymerase II subunit 3, RNA polymerase II subunit B3, DNA-directed RNA polymerase II 33 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II subunit C, RPB31
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POLR2C(5432)
Allgemeine Beschreibung
RPB3 ist eine der 12 Untereinheiten, aus denen die vollständige RNA-Polymerase Pol II besteht, die primäre RNA-Polymerase im Zellstoffwechsel. RPB3 ist Teil des Kernelementes des Pol-II-Komplexes. RPB3 hat einen zentralen großen Spalt und das Klammerelement, das sich während der RNA-Synthese zum Öffnen und Schließen des Spalts bewegt. RPB3 ist natürlicherweise im Zellkern lokalisiert und wird in allen Zelltypen und Geweben exprimiert. RPB3 spielt auch eine entscheidende Rolle beim RNA-Spleißen und -Capping, den wichtigsten Elementen der RNA-Funktion.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen RPB3 in der Nähe des C-Terminus entspricht.
Anwendung
Anti-RPB3-Antikörper ist ein Antikörper gegen RPB3 zur Verwendung im Western Blotting.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HUVEC-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies RPB3 in 10 µg HUVEC-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~35 kDa beobachtet
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anne M Devlin et al.
Nature communications, 13(1), 7447-7447 (2022-12-03)
Control of RNA Polymerase II (pol II) elongation is a critical component of gene expression in mammalian cells. The PNUTS-PP1 complex controls elongation rates, slowing pol II after polyadenylation sites to promote termination. The Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) co-opts pol
Prashant Rawat et al.
Molecular cell, 81(5), 1013-1026 (2021-02-07)
In response to stress, human cells coordinately downregulate transcription and translation of housekeeping genes. To downregulate transcription, the negative elongation factor (NELF) is recruited to gene promoters impairing RNA polymerase II elongation. Here we report that NELF rapidly forms nuclear
Curtis W Bacon et al.
Molecular cell, 78(6), 1133-1151 (2020-05-14)
Precise control of the RNA polymerase II (RNA Pol II) cycle, including pausing and pause release, maintains transcriptional homeostasis and organismal functions. Despite previous work to understand individual transcription steps, we reveal a mechanism that integrates RNA Pol II cycle