ABE600
Anti-SATB2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
DNA-binding protein SATB2, Special AT-rich sequence-binding protein 2
Größe auswählen
CHF 424.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 424.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SATB2(23314)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected SATB2 in human brain cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected SATB2 in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable