ABE1317
Anti-phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Cyclin-dependent kinase 7, 39 kDa protein kinase, p39 Mo15, CDK-activating kinase 1, Cell division protein kinase 7, Serine/threonine-protein kinase 1, TFIIH basal transcription factor complex kinase subunit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr170)
Angaben zum Gen
human ... CDK7(1022)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Nuclear Receptors
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) in HCT116 cell lysate treated with doxorubicin (Larochelle, S., et al. (2012). Nature Struc. Mole. Biol. 19(11):1108-1115).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected phospho Cyclin-dependent kinase 7 (Thr170) in 10 µg of A431 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable