ABD51
Anti-BMPR-1A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Bone morphogenetic protein receptor type-1A, BMP type-1A receptor, BMPR-1A, Activin receptor-like kinase 3, ALK-3, Serine/threonine-protein kinase receptor R5, SKR5, CD_antigen=CD292
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BMPR1A(657)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Kinasen & Phosphatasen
Qualität
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected BMPR-1A on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
NIH/3T3 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable