ABD132
Anti-PHOX2B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Paired-like homeobox 2B, Paired mesoderm homeobox protein 2B, PMX2B, Neuroblastoma Phox, NBLST2, NBPhox, PHOX2B homeodomain protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PHOX2B(8929)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Pluripotente Stammzellen & Stammzellen der frühen Entwicklungsphase
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PHOX2B in 15 µg of HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HEK293 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable