ABC974
Anti-ATG8 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Atg8, Atg8a, Atg8b, Autophagy-specific gene 8a, Autophagy-specific gene 8b
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
Drosophila
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
Caenorhabditis elegans (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
fruit fly ... Atg8A(32001)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Western Blotting Analysis: A representative lot detected sdRNA-targeted downregulation of Atg8a and Atg8b in Drosophila S2 cells (Shelly, S., et al. (2009). Immunity. 30(4):588-598).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the 16 kDa Atg8-I band (unlipidated) as well as the serum starvation- and vesicular stomatitis virus (VSV) infection-induced 14 kDa Atg8-II band (lipidated) in Drosophila S2 cells (Shelly, S., et al. (2009). Immunity. 30(4):588-598).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ATG8 in 10 µg of DL1 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable