Wichtige Dokumente
ABC74
Sigma-Aldrich
Anti-IGPR-1-Antikörper
1 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2, Immunoglobulin and proline-rich receptor 1, IGPR-1
Größe auswählen
100 μG
CHF 352.00
CHF 352.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 352.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 352.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TMIGD2(126259)
Allgemeine Beschreibung
IGPR-1 oder Immunglobulin- und Prolin-reicher Rezeptor 1, auch Transmembran- und Immunglobulin-Domäne-enthaltendes Protein 2 genannt, und durch das menschliche Gen TMIGD2/IGPR1 kodiert, ist ein weit verbreitetes Epithel- und Endothel-Membranprotein, das eine Rolle bei Zell-Zell-Interaktionen, Zellmigration und Angiogenese spielt. IGPR-1 reguliert die zelluläre Morphologie, die homophile Zellaggregation und die Zell-Zell-Interaktion. Die IGPR-1-Aktivität moduliert auch die Bildung von Aktin-Stressfasern und die fokale Adhäsion und reduziert die Zellmigration. Die Unterdrückung der Expression von IGPR-1 durch small interfering RNA (siRNA) und durch ektopische Überexpression in Endothelzellen zeigte, dass IGPR-1 die Bildung von Kapillarröhrchen in vitro reguliert, und in B16F-Melanomzellen, die so manipuliert wurden, dass sie IGPR-1 exprimieren, zeigte sich im Matrigel-Angiogenesemodell der Maus eine umfangreiche Angiogenese. Darüber hinaus assoziiert IGPR-1 über seine Prolin-reiche zytoplasmatische Domäne mit mehreren Src Homology 3 (SH3)-haltigen Signalproteinen, darunter das mit Nck interagierende SH3-Protein (SPIN90/WISH), das bullöse Pemphigoid Antigen-1 und der Kalziumkanal β2.
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne.
Lineares Peptid, das der zytoplasmatischen Domäne der menschlichen reifen Form von IGPR-1 entspricht.
Anwendung
Anti-IGPR-1-Antikörper ist ein Antikörper gegen IGPR-1 zur Verwendung in Western Blotting, ICC & IHC.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies IGPR-1 in 10 µg HepG2-Zelllysat, menschlichem Plazentagewebelysat, HUVEC-Zelllysat und L9-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies IGPR-1 in IGPR-1-transfizierten PAE-Zelllysaten nach (Rahimi, N., et al. (2012). Mol Cell Biol. 23(9): 1646-1556.).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies IGPR-1 in IGPR-1-transfizierten PAE-Zellen nach (Rahimi, N., et al. (2012). Mol Cell Biol. 23(9): 1646-1556.).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies IGPR-1 in menschlichem Darmkrebsgewebe nach (Rahimi, N., et al. (2012). Mol Cell Biol. 23(9): 1646-1556.).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in PC-12-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen IGPR-1 in 10 µg PC-12-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~58 kDa beobachtet. Uniprot beschreibt zwei Isoformen mit 31 kDa und 30 kDa. Die frühreife und reife Form dieses Proteins kann mit 32 kDa und 58 kDa beobachtet werden (Rahimi, N., et al. (2012). Mol Cell Biol. 23(9): 1646-1556.). In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid
Aufgereinigtes Protein A
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable