Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB6016
Sigma-Aldrich
Anti-F-Aktin-Kappenproteinprotein Alpha-1-Untereinheit-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
capping protein (actin filament) muscle Z-line, alpha 1, CapZ alpha-1, F-actin-capping protein subunit alpha-1
Größe auswählen
100 μG
CHF 424.00
CHF 424.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 424.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 424.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
pig, mouse, human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Capza1(534656)
dog ... Capza1(475857)
human ... CAPZA1(829)
mouse ... Capza1(12340)
pig ... Capza1(100037957)
rat ... Capza1(691149)
rhesus monkey ... Capza1(705653)
Allgemeine Beschreibung
Die Alpha-Untereinheit des F-Aktin-Kappenproteins (CapZ Alpha) gehört zur Familie der F-Aktin-Kappenproteine; diese sind charakteristische Heterodimere, die aus einer α-Untereinheit (31–36 kDa) und einer β-Untereinheit (28–32 kDa) bestehen und in allen Eukaryoten das gezackte Ende von Aktin-Filamenten abschließen. Ihre Fähigkeit, die Aktin-Filamente zu binden, ist von Ca2++ unabhängig und erfordert für eine optimale Bindung das C-terminale Ende beider Untereinheiten. CapZ ist in den Z-Scheiben von glatten Muskeln enthalten, wo sie die Polymerisierung und Depolymerisierung von Aktin hemmt. Bei Wirbeltieren liegen die CapZ-Untereinheiten in jeweils drei Isoformen vor. Alle drei Isoformen der Alpha-Untereinheit sind Bestandteile des WASH-Komplexes. Über die Isoformen 1 und 2 ist wenig bekannt; es wird jedoch angenommen, dass die Isoform 3 an der Morphogenese der Spermatiden beteiligt ist und ausschließlich in Spermien und Hoden vorkommt, wobei die höchste Expression in der Halsregion der Spermien zu verzeichnen ist.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das humanem F-Aktin-Kappenprotein Untereinheit Alpha-1 entspricht.
Anwendung
Dieser gegen die Alpha-1-Untereinheit des F-Aktin-Kappenproteins gerichtete Antikörper ist zur Verwendung in WB und IC für den Nachweis der Alpha-1-Untereinheit von F-Aktin-Kappenproteinen validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Western Blot (Snap i.d.) Analyse: Mit 1 µg/ml aus einer früheren Charge wurde F-Aktin-Kappenprotein Untereinheit Alpha-1 in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wurde F-Aktin-Kappenprotein Untereinheit Alpha-1 in NIH/3T3-, HeLa- und A431-Zellen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wurde F-Aktin-Kappenprotein Untereinheit Alpha-1 in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~35 kDa
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tae Hong Kang et al.
Journal of animal science and biotechnology, 15(1), 30-30 (2024-02-19)
Deoxynivalenol (DON) is a mycotoxin that has received recognition worldwide because of its ability to cause growth delay, nutrient malabsorption, weight loss, emesis, and a reduction of feed intake in livestock. Since DON-contaminated feedstuff is absorbed in the gastrointestinal tract
Romain Roncagalli et al.
The Journal of experimental medicine, 213(11), 2437-2457 (2016-11-05)
The RLTPR cytosolic protein, also known as CARMIL2, is essential for CD28 co-stimulation in mice, but its importance in human T cells and mode of action remain elusive. Here, using affinity purification followed by mass spectrometry analysis, we showed that
Hitoshi Tsugawa et al.
Autophagy, 15(2), 242-258 (2018-09-04)
Helicobacter pylori-derived CagA, a type IV secretion system effector, plays a role as an oncogenic driver in gastric epithelial cells. However, upon delivery into gastric epithelial cells, CagA is usually degraded by macroautophagy/autophagy. Hence, the induction of autophagy in H.
Haifeng Hu et al.
Cell death & disease, 12(2), 156-156 (2021-02-06)
Mesenchymal stem cells (MSCs) have the potential to reduce healing time and treat nonunion in fracture patients. In this study, bone marrow MSCs-derived extracellular vesicles (B-EVs) were firstly extracted and identified. CD9-/- and normal mice were enrolled for the establishment
Dessislava Malinova et al.
Journal of leukocyte biology, 99(5), 699-710 (2015-11-22)
The immunological synapse is a highly structured and molecularly dynamic interface between communicating immune cells. Although the immunological synapse promotes T cell activation by dendritic cells, the specific organization of the immunological synapse on the dendritic cell side in response