Wichtige Dokumente
AB5932
Sigma-Aldrich
Anti-Kaliumkanal-KvLQT1-Antikörper, C-Terminus
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
IKs producing slow voltage-gated potassium channel subunit alpha KvLQT1, KQT-like 1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.1, kidney and cardiac voltage dependent K+ channel, potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 1, slow delay
Größe auswählen
100 μG
CHF 449.00
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 449.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNQ1(3784)
Allgemeine Beschreibung
KvLQT1(Kv7.1) ist ein spannungsgesteuertes Kaliumkanalprotein, das durch das Gen KCNQ1 codiert wird. Dieses Protein ist unter anderem vorhanden in den Zellmembranen von Herzmuskelgewebe und in Nervenzellen des Innenohrs. KvLQT1 ist in der Lage, mit zwei anderen Kaliumkanalproteinen (KCNE1 und KCNE3) Heteromultimere zu binden, und ist in Herzzellen erforderlich für die Repolarisierungsphase des kardialen Aktionspotenzials. Mutationen in diesem Gen sind assoziiert mit erblichem Long-QT-Syndrom, Romano-Ward-Syndrom, Jervell-Lange-Nielsen-Syndrom und familiärem Vorhofflimmern. Es hat ein fehlerhaftes KvLQT1-Protein und mehrere Formen erblicher Arrhythmien zur Folge, die als Long-QT-Syndrom, Short-QT-Syndrom und familiäres Vorhofflimmern bekannt sind.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt das Kaliumkanal-KvLQT1-Protein.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus vom menschlichen KvLQT1 entspricht.
Anwendung
Der Anti-Kaliumkanal-KvLQT1-Antikörper, C-Terminus, detektiert den Gehalt an Kaliumkanal KvLQT1 und wurde zur Verwendung in IH und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & Transporter
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:300-Verdünnung einer früheren Charge wies Kaliumkanal KvLQT1 in menschlichem Myokardgewebe nach.
Western-Blot-Analyse: 2 μg/ml dieses
Antikörpers wiesen KvLQT1 in 10 μg menschlichem
Herzgewebelysat nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting an menschlichem Herzgewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen KvLQT1 in 10 µg menschlichem Herzgewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~ 72 kDa beobachtet
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mM NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Menschliches Herzgewebelysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lipopolysaccharide-induced inflammation attenuates taste progenitor cell proliferation and shortens the life span of taste bud cells.
Cohn, ZJ; Kim, A; Huang, L; Brand, J; Wang, H
BMC Neuroscience null
The KCNE2 potassium channel ancillary subunit is essential for gastric acid secretion.
Roepke, TK; Anantharam, A; Kirchhoff, P; Busque, SM; Young, JB; Geibel, JP; Lerner, DJ; Abbott, GW
The Journal of Biological Chemistry null
Akiko Kojima et al.
British journal of pharmacology, 178(13), 2690-2708 (2021-03-26)
The slowly activating delayed rectifier K+ channel (IKs ), composed of pore-forming KCNQ1 α-subunits and ancillary KCNE1 β-subunits, regulates ventricular repolarization in human heart. Propofol, at clinically used concentrations, modestly inhibits the intact (wild-type) IKs channels and is therefore unlikely
Structural interplay of KV7.1 and KCNE1 is essential for normal repolarization and is compromised in short QT syndrome 2 (KV7.1-A287T).
Ina Rothenberg et al.
HeartRhythm case reports, 2(6), 521-529 (2017-05-12)
Fu Liang Ng et al.
British journal of pharmacology, 162(1), 42-53 (2010-09-16)
KCNQ-encoded voltage-gated potassium channels (K(v) 7) have recently been identified as important anti-constrictor elements in rodent blood vessels but the role of these channels and the effects of their modulation in human arteries remain unknown. Here, we have assessed KCNQ