AB5561
Anti-GABA A Receptor β2 Antibody, cytoplasmic loop
Chemicon®, from rabbit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse, bovine, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GABRB2(2561)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunopreciptation: The antibody will immunoprecipitate 68% of all GABAA receptors in dodecylsulfate extracts of rat forebrains (150 μL) using 15 μg of antibody.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2