Wichtige Dokumente
AB3503-I
Sigma-Aldrich
Anti-PDX-1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Pancreas/duodenum homeobox protein 1, PDX-1, Glucose-sensitive factor, GSF, Insulin promoter factor 1, IPF-1, Insulin upstream factor 1, IUF-1, Islet/duodenum homeobox-1, IDX-1, Somatostatin-transactivating factor 1, STF-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDX1(3651)
Allgemeine Beschreibung
Pancreatic duodenal homeobox 1, auch PDX-1 oder Insulin-Promoter-Faktor 1 genannt, ist ein menschliches Gen. Das für die Langerhans-Inseln spezifische Protein aktiviert die Transkription der Insulin-und Somatostatin-Gene. Es ist ein wichtiger Regulator für die Peptidhormonexpression der Inselzellen und spielt außerdem eine wesentliche Rolle für die Entwicklung des Pankreas. Mutationen dieses Gens sind unter Umständen an verschiedenen pankreatischen Störungen und an Diabetes mellitus beteiligt.
Spezifität
Erkennt PDX-1
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, der Region der Aminosäuren 90–120 von humanem PDX-1 entsprechend.
Anwendung
Dieser Anti-PDX-1-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blotting und Immunhistochemie für den Nachweis von PDX-1 validiert.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies PDX-1 in den Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse von Mensch und Maus nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting in Betazell-Gewebelysat aus der Bauchspeicheldrüse der Maus.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:4.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies PDX-1 in Betazell-Gewebelysat aus der Bauchspeicheldrüse der Maus nach.
Zielbeschreibung
~ 38 kDa gemessen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable