Dokumente
AB3316P
Sigma-Aldrich
Anti-Monocarboxylat-Transporter-4-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
MCT4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC16A3(9123)
Spezifität
Erkennt Monocarboxylat-Transporter 4 (MCT4) vom Menschen. Das Immunogen zeigt keine signifikante Sequenzhomologie mit anderen MCT. MCT4 wird in der Skelettmuskulatur und in anderen Zellen mit hoher Glykolyserate (z. B. Tumorzellen und weiße Blutkörperchen) prominent exprimiert, was eine wichtige Rolle für das Ausströmen von Milchsäure nahelegt.
Hinweis: Gemäß neuer Nomenklatur wurde das frühere MCT3 nun als MCT4 reklassifiziert. Siehe Halestrap und Price (1999) Biochem. J. 343:281–299.
Immunogen
Eine Peptidsequenz mit 19 Aminosäuren in der zytoplasmatischen Domäne 4 von humanem MCT4 (Wilson et al., 1998; Price et al., 1998).
Anwendung
Der Anti-Monocarboxylat-Transporter-4-Antikörper weist den Gehalt an Monocarboxylat-Transporter 4 nach und wurde zur Verwendung in ELISA und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle und Transporter
Western-Blots: 1–5 μg/ml mit ECL.
Immunhistochemie: Nicht getestet. Empfohlene Antikörperverdünnung für die Testdurchführung: 5–10 μg/ml auf Paraformaldehyd-fixierten Schnitten.
ELISA: 1:10.000–1:100.000 mit 50–100 ng Kontrollpeptid (Best.-Nr. AG219) je Well.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: AB3548P
Physikalische Form
Affinitätsaufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS mit 0,1 % BSA.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Céline Pinheiro et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 452(2), 139-146 (2008-01-12)
Tumour cells are known to be highly glycolytic, thus producing high amounts of lactic acid. Monocarboxylate transporters (MCTs), by promoting the efflux of the accumulating acids, constitute one of the most important mechanisms in the maintenance of tumour intracellular pH.
Yi-Chen Sun et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 58(9), 3716-3722 (2017-07-25)
To determine the presence of monocarboxylate transporter (MCT) in human and rabbit corneal epithelium and its role in transcellular fluorescein transportation in the cornea. The presence of MCTs in human and rabbit corneal epithelium was determined by RT-PCR and immunohistochemistry.
Stefan De Smet et al.
Frontiers in physiology, 8, 347-347 (2017-06-18)
In the setting of "living high," it is unclear whether high-intensity interval training (HIIT) should be performed "low" or "high" to stimulate muscular and performance adaptations. Therefore, 10 physically active males participated in a 5-week "live high-train low or high"
Importance of pH regulation and lactate/H+ transport capacity for work production during supramaximal exercise in humans.
Messonnier, L; Kristensen, M; Juel, C; Denis, C
Journal of Applied Physiology (1985)
Cian McGinley et al.
Experimental physiology, 101(12), 1565-1580 (2016-10-01)
What is the central question of this study? Following a training intervention, how is the interpretation of adaptations in skeletal muscle H+ transporters influenced by biopsy timing in the context of individual protein and mRNA kinetics after the final exercise