Merck
AB3239-I
Sigma-Aldrich
Anti-Myostatin-Antikörper, nahe des C-Terminus
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
GDF8, Growth/differentiation factor 8, GDF-8, Myostatin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MSTN(2660)
Allgemeine Beschreibung
Myostatin, auch als Wachstums-/Differenzierungsfaktor 8 bekannt, wirkt negativ regulierend auf das Wachstum der Skelettmuskulatur und wird beim Menschen vom Gen MSTN (auch bekannt als MSLHP und GDF8) codiert. Myostatin gehört zur Familie der knochenmorphogenetischen Proteine (BMP) und diese wiederum zur TGF-ß-Superfamilie. Berichten zufolge interagieren Wachstums- und Differenzierungsfaktor-assoziiertes Serumprotein-1 und -2 (GASP-1/2) und FLRG (Follistatin-related gene)-Protein mit Myostatin und regulieren negativ seine Aktivität (PMID 24019467, 17878677). Eine Mutation des MSTN-Gens verursacht bekanntermaßen Muskelhypertrophie, die durch eine Zunahme der Muskelgröße und -stärke charakterisiert ist.
Immunogen
Epitop: Nahe des C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, humanem Myostatin nahe des C-Terminus entsprechend.
Anwendung
Der Anti-Myostatin-Antikörper, nahe des C-Terminus, ist ein Antikörper gegen Myostatin, nahe des C-Terminus, zur Verwendung in Western Blotting und Immunhistochemie.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50–1:1.000 wurde Myostatin in menschlichem Herzmuskelgewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting an Herzgewebelysat vom erwachsenen Menschen.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Myostatin in 10 µg Herzgewebelysat vom erwachsenen Menschen nach.
Zielbeschreibung
~ 31 kDa gemessen. Es wird davon ausgegangen, dass die Bande bei 30–32 kDa einen glykosylierten Dimer des Carboxy-Terminus-Teils des gesamten Translationsprodukts darstellt (Artaza, J.N., et al. (2007). J. of Endocrinology. 194:63-76). Dieser Antikörper wies auch die 32-kDa-Bande nach, die dem verarbeiteten Dimer entspricht (Artaza, J.N., et al. (2007). J. of Endocrinology. 146(8):3547-3557).
Physikalische Form
Affinität
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alterations in myostatin expression are associated with changes in cardiac left ventricular mass but not ejection fraction in the mouse.
Artaza, JN; Reisz-Porszasz, S; Dow, JS; Kloner, RA; Tsao, J; Bhasin, S; Gonzalez-Cadavid, NF
The Journal of Endocrinology null
Myostatin inhibits myogenesis and promotes adipogenesis in C3H 10T(1/2) mesenchymal multipotent cells.
Artaza, JN; Bhasin, S; Magee, TR; Reisz-Porszasz, S; Shen, R; Groome, NP; Meerasahib et al.
Endocrinology null
Tamas Kocsis et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 312(3), E150-E160 (2016-12-15)
The TGFβ family member myostatin (growth/differentiation factor-8) is a negative regulator of skeletal muscle growth. The hypermuscular Compact mice carry the 12-bp Mstn(Cmpt-dl1Abc) deletion in the sequence encoding the propeptide region of the precursor promyostatin, and additional modifier genes of
Aniko Keller-Pinter et al.
FEBS letters, 592(18), 3139-3151 (2018-08-22)
Myostatin, a TGF-β superfamily member, is a negative regulator of muscle growth. Here we describe how myostatin activity is regulated by syndecan-4, a ubiquitous transmembrane heparan sulfate proteoglycan. During muscle regeneration the levels of both syndecan-4 and promyostatin decline gradually
Kay-Marie Lamar et al.
PLoS genetics, 12(5), e1006019-e1006019 (2016-05-07)
Latent TGFβ binding proteins (LTBPs) regulate the extracellular availability of latent TGFβ. LTBP4 was identified as a genetic modifier of muscular dystrophy in mice and humans. An in-frame insertion polymorphism in the murine Ltbp4 gene associates with partial protection against