Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
AB2301
Sigma-Aldrich
Anti-Calnexin-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Calnexin, IP90, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, p90
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, human, horse, pig
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
equine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CANX(821)
Allgemeine Beschreibung
Calnexin ist ein Ca++ bindendes Protein in ER-Transmembranen, das an spezifische N-gebundene Oligosaccharide bindet, die sich auf neu synthetisierten Proteinen befinden. Calnexin assoziiert mit dem Phosphoglykoprotein der ER-Membran, dem Signalsequenzrezeptor SSRμ, und wurde als das ER-Protein identifiziert, das mit der schweren Kette des Klasse-I-Moleküls des Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHC) und mit dem T-Zell-Rezeptor und Membran-Immunglobulin assoziiert ist, bevor diese multimeren Komplexe zusammengesetzt werden. Daher könnte Calnexin in der ER-Membran als Chaperon-Molekül mit Selektivität für unvollständig gefaltete, neu ins ER translozierte oligomere Membranproteine wirken.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Calnexin am C-Terminus.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, dem N-Terminus von menschlichem Calnexin entsprechend.
Anwendung
Der Anti-Calnexin-Antikörper ist ein Antikörper gegen Calnexin zur Verwendung in WB, IC und IH(P).
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:500 wies Calnexin in NIH/3T3-Zellen nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge in einer Verdünnung von 1:1.000–1:2.000 wies Calnexin in menschlichem Gehirn- und Prostatagewebe nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat von menschlichem Gehirn.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:10.000 dieses Antikörpers wurde Calnexin in 10 g µmenschlichem Hirngewebelysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 70 kDa gemessen
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Gewebelysat aus humanem Gehirn
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shuhiba Mohammad et al.
Scientific reports, 11(1), 12615-12615 (2021-06-18)
The physiological and molecular mechanisms linking prenatal physical activity and improvements in maternal-fetal health are unknown. It is hypothesized that small extracellular vesicles (EVs, ~ 10-120 nm) are involved in tissue cross-talk during exercise. We aimed to characterize the circulating small EV profile
Carly N Logan et al.
Psychopharmacology, 237(7), 2007-2018 (2020-05-10)
The beta-lactam antibiotic ceftriaxone reliably attenuates the reinstatement of cocaine seeking. While the restoration of nucleus accumbens core (NA core) GLT-1 expression is necessary for ceftriaxone to attenuate reinstatement, AAV-mediated GLT-1 overexpression is not sufficient to attenuate reinstatement and does
Carly N Logan et al.
Neuropharmacology, 135, 297-307 (2018-03-24)
Cocaine use disorder is a chronically relapsing disease without FDA-approved treatments. Using a rodent model of cocaine relapse, we and others have previously demonstrated that the beta-lactam antibiotic ceftriaxone attenuates cue- and cocaine-primed reinstatement of cocaine-seeking. Ceftriaxone restores cocaine-induced deficits
Daniel J Shepherd et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 76(8), 683-696 (2017-08-10)
Ischemic stroke is a leading cause of adult disability with no pharmacological treatments to promote the recovery of lost function. Neutralizing antibodies against the neurite outgrowth inhibitor Nogo-A have emerged as a promising treatment for subacute and chronic stroke in
Caroline M Gorvin et al.
Science signaling, 11(518) (2018-02-22)
The calcium-sensing receptor (CaSR) is a G protein-coupled receptor (GPCR) that signals through Gq/11 and Gi/o to stimulate cytosolic calcium (Ca2+i) and mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling to control extracellular calcium homeostasis. Studies of loss- and gain-of-function CASR mutations, which