AB2031
Anti-Collagen Type II Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
bovine, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Col2A1(12824)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Radioimmunoassay
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Important Note: During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable