Merck
AB1891
Sigma-Aldrich
Anti-C-X-X-X-C-Chemokin-Rezeptor-1-Antikörper, extrazelluläre Schleife
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
CX3CR1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CX3CR1(1524)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
CX3CR1 ist einer der Chemokinrezeptoren, die als Co-Rezeptoren für HIV-Infektionen erforderlich sind. Die Gene, die CX3CR1 von Mensch, Maus und Ratte kodieren, wurden geklont und V28 und CMKBRL1, CX3CR bzw. RBS11 genannt (1–4). Das 7-Transmembranpotein wurde kürzlich als Rezeptor für ein neuartiges Transmembranmolekül – Fractalkin – identifiziert und zu CX3CR1 umbenannt (5). Vor kurzem wurde nachgewiesen, dass CX3CR1 als Co-Rezeptor für HIV-1- und HIV-2-Hüllenfusionen und Virusinfektionen fungiert, der durch Facktokin gehemmt werden kann (6). Zudem vermittelt CX3CR1 die Leukozytenmigration und -adhäsion.
Immunogen
Synthetisches Peptid aus der extrazellulären Schleife von menschlichem CX3CR1.
Anwendung
Der Anti-C-X-X-X-C-Chemokinrezeptor-1-Antikörper, extrazelluläre Schleife, ist ein Antikörper gegen den C-X-X-X-C-Chemokinrezeptor 1 zur Verwendung in IH und WB.
Western Blotting: 1:500 (THP-Zelllysat kann als Positivkontrolle eingesetzt und eine Bande mit einem Molekulargewicht von ca. 50 kDa kann nachgewiesen werden)
Immunhistochemie an gefrorenen Gewebeschnitten
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuji Kajiwara et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(1), 335-343 (2014-06-01)
Response to endotoxins is an important part of the organismal reaction to Gram-negative bacteria and plays a critical role in sepsis and septic shock, as well as other conditions such as metabolic endotoxemia. Humans are generally more sensitive to endotoxins