Merck
AB1871
Sigma-Aldrich
Anti-Caspase-1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
ICE
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CASP1(834)
mouse ... Casp1(12362)
rat ... Casp1(25166)
Allgemeine Beschreibung
Caspase-1 (ICE, Interleukin-1b-konvertierendes Enzym) ist die Säuger-Caspase, die für die proteolytische Konvertierung der Vorformen von Interleukin-1b und IL-18 in aktive Zytokine verantwortlich ist. Wie andere Caspasen wird Caspase-1 selbst als Proenzym synthetisiert, das bei seiner Aktivierung in große (20 kDa) und kleine (10 kDa) Untereinheiten gespalten wird.
Spezifität
AB1871 erkennt Procaspase-1 mit 45 kDa wie auch die gespaltene Caspase-1 mit 20 kDa.
Anwendung
Dieser Anti-Caspase-1-Antikörper ist zur Verwendung in IF, IP und WB für den Nachweis von Caspase-1 validiert.
Western Blot: 1–4 μg/ml
Immunpräzipitation: 4–8 μg/ml
Immunfluoreszenz: 10–20 μg/ml
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS, pH-Wert 7,2 mit 50 % Glyzerin, 1 % BSA und 0,02 % Natriumazid.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pan Liu et al.
Bioengineered, 12(2), 9356-9366 (2021-11-27)
Diabetes mellitus is an important public health problem worldwide. Insulin deficiency caused by pancreatic β cell dysfunction is an important pathogenic factor of diabetes mellitus. This study evaluated whether empagliflozin (EMPA) protects the pancreas from diabetes mellitus-induced injury by downregulating
Antoinette Bugyei-Twum et al.
Scientific reports, 6, 39551-39551 (2016-12-22)
Cardiac fibrosis is a common finding in patients with chronic kidney disease. Here, we investigate the cardio-renal effects of theracurmin, a novel formulation of the polyphenolic compound curcumin, in a rat model of chronic kidney disease. Briefly, Sprague-Dawley rats were
Inja Cho et al.
International journal of molecular sciences, 23(15) (2022-08-13)
Dexmedetomidine (Dex), widely used as a sedative in surgical procedures and intensive care units, induces sympatholytic, anxiolytic, analgesic, and sedative effects. Postoperative cognitive dysfunction (POCD) is routinely observed in postoperative care following surgery and general anesthesia. The NLRP3 inflammasome complex
Xiaowei Chen et al.
Neuroreport, 32(17), 1341-1348 (2021-11-01)
Neuroinflammation and apoptosis are two key factors contributing to early brain injury (EBI) after subarachnoid hemorrhage (SAH) and are strongly associated with a poor prognosis. Recently, equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1) was emerged to accelerate the severity of inflammation and
Yan Wang et al.
The Journal of international medical research, 48(8), 300060520949767-300060520949767 (2020-09-01)
The inhibition of pyroptosis has a protective effect in sepsis-associated encephalopathy (SAE). However, the mechanisms underlying pyroptosis in SAE remain to be elucidated. Here, we investigated the effects of the caspase inhibitors, Belnacasan (Beln) and Wedelolactone (Wede), on an induced