AB1834P
Anti-Monocyte Chemotactic Protein-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
MCP-1, MCAF, CCL2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CCL2(6347)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Cytokine & Cytokin-Rezeptoren
Western blot: 0.1 - 0.2 μg/mL, this dilution should offer a detection limit of 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
Neutralization: To yield one-half maximal inhibition [ND50] of the biological activity of rat MCP-1 (100 ng/mL), a concentration of 4.0-6.0 μg/mL of this antibody is required.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable