AB1583
Anti-Neuropeptid-H Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
NPY
Größe auswählen
CHF 889.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 889.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
invertebrates, rabbit, guinea pig
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... Npy(100301542)
Spezifität
Synthetisches NPY hebt die Bindung von radiomarkiertem NPY an NPY-Antikörper in RIA und die Antikörperbindung an das Gewebeantigen vollständig auf.
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
ZNS-Steuerung des Stoffwechsels
Hormone & Rezeptoren
RIA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable