Merck
AB1565
Sigma-Aldrich
Anti-Vasopressin-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-ADH, Anti-ARVP, Anti-AVP-NPII, Anti-AVRP, Anti-VP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, sheep, rat, mouse, rabbit
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AVP(551)
Spezifität
Erkennt Vasopressin. Weniger als 1 % Kreuzreaktivität mit Oxytocin.
Immunogen
Arginin-Vasopressin (Sigma), konjugiert an Thyroglobulin.
Anwendung
Der Anti-Vasopressin-Antikörper weist den Vasopressin-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in IC, IH(P), RIA und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
ZNS-Steuerung des Stoffwechsels
Hormone & Rezeptoren
Immunhistochemie: 1:5.000–1:10.000 (18–24 Stunden Inkubation) an mit Formalin, Bouin′scher Lösung oder Zamboni-Lösung fixiertem Gewebe. Reagiert mit paraffineingebettetem Gewebe.
Immunzytochemie: 1:1.000–1:200.000 (18–24 Stunden Inkubation) an Nervenzellen von Rattenföten.
Immunblotting: 1:1.000
RIA: 1:30.000–1:750.000. Sensitivität < 1 pg/ml.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: AB937
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Reine Antisera vom Kaninchen. Flüssigkeit mit 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hypothalamus
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tumour-specific arginine vasopressin promoter activation in small-cell lung cancer.
Coulson, JM; Stanley, J; Woll, PJ
British Journal of Cancer null
Jing Zhu et al.
Neuromodulation : journal of the International Neuromodulation Society, 19(5), 498-506 (2015-11-18)
The study aims to know the effect of electroacupuncture (EA) in maintenance of the homeostasis of the neuroendocrine system in hepatectomy rats and the involvement of arginine vasopressin (AVP) signaling in hypothalamus after EA was observed. Rats were randomly assigned
Carlos Dombret et al.
Human molecular genetics, 21(21), 4703-4717 (2012-08-07)
MAGED1, NECDIN and MAGEL2 are members of the MAGE gene family. The latter two of these genes have been involved in Prader-Willi syndrome (PWS), which includes hyperphagia, repetitive and compulsive behaviors, and cognitive impairment. Here, we show that Maged1-deficient mice
Sabine Michaëlle Duplan et al.
The European journal of neuroscience, 30(12), 2239-2249 (2010-01-23)
The bHLH-PAS transcription SIM1 is required for the development of all neurons of the paraventricular nucleus (PVN) and supraoptic nucleus (SON) of the hypothalamus. Mice with a loss of Sim1 die within a few days of birth, presumably because of
Bowen Dempsey et al.
Frontiers in neural circuits, 11, 9-9 (2017-03-17)
Spinally projecting neurons in the rostral ventrolateral medulla (RVLM) play a critical role in the generation of vasomotor sympathetic tone and are thought to receive convergent input from neurons at every level of the neuraxis; the factors that determine their