AB1559P
Anti-Adenosine A2a Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
pig, bovine, canine, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADORA2A(135)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
Tagesrhythmus & Schlaf
Western blot: 1-10 μg/mL (Chemiluminescence technique), 40-100 μg membrane proteins/lane of striatal membranes. Higher concentrations of the antibody may be necessary if colorimetric detection or milk-based antibody diluent are used.
Immunocytochemistry: Caufield, 2003. Light 2% PFA fixation 5-10 minutes --long fixations lower staining intensity.
ELISA: 1:10,000-1:50,000 (50-100 ng A2aR peptide (Cat. Number AG285)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable