AB1548
Anti-NMDAR2 A/B-Antikörper, pan
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, guinea pig, rat, human, rabbit, avian
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIN2A(2903)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Der Antikörper kann für die Immunpräzipitation von detergenslöslichem Rezeptor vom Hirn oder von transfizierten Zellen verwendet werden. Für die meisten Fälle werden 5 μg Antikörper mit immobilisiertem Protein A verwendet.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
Physikalische Form
Hinweis: Charge 0509010940 wird in flüssiger Form geliefert; dieser Charge KEIN zusätzliches Wasser zugeben.
Lagerung und Haltbarkeit