AB1528
Anti-Nerve Growth Factor-β Antibody
serum, Chemicon®
Synonym(e):
NGFbeta
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human, chicken, mouse
Darf nicht reagieren mit
bovine
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NGF(4803)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurochemie & Neurotrophine
Immunoblotting at 1:500-1:5,000.
ELISA at 1:500-1:5,000.
Inhibition of biological activity in vitro at 1:10-1:50.
BIOLOGICAL ACTIVITY: Neutralizes NGF, but not other neurotrophins.
Use neat for in vivo animal studies (5-10 μL/g body weight).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable