Merck
AB1526
Sigma-Aldrich
Anti-Nervenwachstumsfaktorβ-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
NGFbeta
Größe auswählen
250 μL
CHF 423.00
CHF 423.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 μL
CHF 423.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 423.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, chicken, human
Darf nicht reagieren mit
bovine
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NGF(4803)
Spezifität
Nervenwachstumsfaktor-beta (NGF). Weniger als 1 % Kreuzreaktivität gegen rekombinantes humanes NT3, NT4 und BDNF im ELISA.
Immunogen
Maus-Nervenwachstumsfaktor-beta, aus Speicheldrüsen aufgereinigt.
Anwendung
Dieser Anti-Nervenwachstumsfaktor-β-Antikörper ist für die Verwendung in ELISA, WB, IH, FUNC zum Nachweis von Nervenwachstumsfaktor-β validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurochemie und Neurotrophine
Immunhistochemie bei 1:500-1:5.000 (siehe empfohlenes Protokoll).
Immunoblot bei 1:500 – 1:5.000.
ELISA bei 1:500 – 1:5.000.
Hemmt die biologische Aktivität in-vitro bei 1:10-1:50.
BIOLOGISCHE AKTIVITÄT: Dieser Antikörper sorgt für die vollständige Hemmung des Überlebens und Neuritenwachstums von Maus-NGF in Hühner-Spinalganglien-Neuronen in-vitro.
Für In-vivo-Untersuchungen an Tieren unverdünnt verwenden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: 04-1119
Physikalische Form
Vollantiseren von Kaninchen. Lyophilisiert. Mit 250 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren.
Lagerung und Haltbarkeit
Gefroren bei -20 °C bis -70 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tsia-Shu Lo et al.
The journal of obstetrics and gynaecology research, 43(1), 173-178 (2016-10-21)
By investigating the association of urodynamics and urogenital nerve growth factor (NGF) levels in vaginal mesh surgery, we may be able to associate the likelihood of postoperative lower urinary tract symptoms developing as a result of synthetic mesh implanted for
Sashwati Roy et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 28, 102220-102220 (2020-05-19)
This work rests on our recent report on the successful use of tissue nanotransfection (TNT) delivery of Ascl1, Brn2, and Myt1l (TNTABM) to directly convert skin fibroblasts into electrophysiologically active induced neuronal cells (iN) in vivo. Here we report that
Daniel Aridgides et al.
PloS one, 8(2), e57450-e57450 (2013-02-26)
Cardiomyocytes express neurotrophin receptor TrkA that promotes survival following nerve growth factor (NGF) ligation. Whether TrkA also resides in cardiac fibroblasts (CFs) and underlies cardioprotection is unknown. To test whether CFs express TrkA that conveys paracrine signals to neighbor cardiomyocytes
Caterina Porcino et al.
International journal of molecular sciences, 25(5) (2024-03-13)
Specific subpopulations of neurons in nerve and sensory systems must be developed and maintained, and this is accomplished in significant part by neurotrophins (NTs) and the signaling receptors on which they act, called tyrosine protein kinase receptors (Trks). The neurotrophins-tyrosine
F Jardí et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 24(12), e580-e590 (2012-10-18)
Nerve growth factor (NGF)-mucosal mast cell (MMC) interaction has been implicated in the remodeling of enteric circuitries and associated functional changes. We investigated the involvement of NGF and its receptor TrkA in the altered colonic contractile activity observed in the