Merck
96440500
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 500
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
eCl@ss:
32011301
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
Vantage
Parameter
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
Methode(n)
protein purification: suitable
Länge
500 mm