Wichtige Dokumente
96100500
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 11 x 500
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
eCl@ss:
32011301
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
Vantage
Qualitätsniveau
Parameter
temp. range at 2-40 °C
Methode(n)
protein purification: suitable
Länge
50 cm (19.7 in.)