96100051
Vantage L Tube Kit 500 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
eCl@ss:
32011301
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Vantage
Qualitätsniveau
Methode(n)
protein purification: suitable
Länge
50 cm (19.7 in.)
Durchmesser
3.2 cm (1.3 in.)