Wichtige Dokumente
957571
Supelco
Dosing aid made of PP, 20ml, 28mm, natural for Extran®, AWH
Größe auswählen
1 PKG
CHF 10.60
CHF 10.60
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 10.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41122409
NACRES:
NB.21
CHF 10.60
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Verpackung
Wellpappkarton
Rechtliche Hinweise
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany