Merck
Z173568
Sigma-Aldrich
Aldrich® Luer-Lock-Adapter
female joint: ST/NS 24/40 to male Luer lock
Größe auswählen
1 EA
CHF 145.00
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 145.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Verbindung
female joint: ST/NS24/40 to male Luer lock
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Verbindung von Standardglasgeräten mit Nadeln zum Transfer luftempfindlicher Stoffe.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)