Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 198.00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 744.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
pore size
500 Å
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
General description
Amino-ON-CPG kann zur Einführung einer kovalent gebundenen, primären Aminogruppe am 3′-Ende eines Oligonukleotids eingesetzt werden. Es enthält eine geschützte Hexylaminogruppe. Das freie Amin wird unter den alkalischen Bedingungen freigesetzt, die zur Spaltung und Entschützung des Oligonukleotids auf dem Träger eingesetzt werden, während die Hexylaminogruppe an das Oligonukleotid gebunden bleibt. Das Amino-ON-CPG enthält darüber hinaus eine DMT-Schutzgruppe, die im ersten Synthesezyklus entfernt wird. Die Synthese von Oligonukleotiden erfolgt auf die gleiche Weise wie bei mit Nukleosid beladenem CPG, ohne dass sich die Reagenzien der Synthese ändern. Amino-ON-CPG kann verwendet werden, um Biotin, Fluorescein oder andere Modifikatoren und Reportergruppen mit dem 3′-Ende von Oligonukleotiden zu konjugieren oder um Oligonukleotide an Oberflächen zu binden. Proligo ′Amino-ON CPG kombiniert die fortschrittlichen Merkmale von Spaltung und Entschützung unter milden Bedingungen und erhält die Integrität der 3′-Modifikation bei hohen Syntheseausbeuten.
Features and Benefits
- Zur Einführung einer primären Aminogruppe, die an einem C6-Linker befestigt ist
- Vollständig mit standardmäßigen Phosphoramidit-Reagenzien und -Synthesebedingungen kompatibel
- Kann verwendet werden mit: DNA und RNA, 5′-Oligonukleotid-Modifikationen wie Fluorescein oder Biotin und bei der Synthese von thiolierten DNA- Oligonukleotiden
- Mit schneller dG(dmf)-Entschützungschemie kompatibel: Das Oligonukleotid kann vom Träger gespaltet und in konzentriertem Ammoniak bei 55 °C in 2 Stunden entschützt werden
- Bietet alle Vorteile von porösen Glasträgern mit homogener
Legal Information
Dieses Produkt und seine Verwendung sind unter der US-Patentnummer 7.329.515 geschützt
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| type for DNA synthesis | type for DNA synthesis | type - | type - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents | product line Proligo Reagents |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| pore size 500 Å | pore size 330 Å | pore size 500 Å | pore size 1000 Å |
| λ conforms (UV/VIS Identity) | λ conforms (UV/VIS Identity) | λ - | λ - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amino-ON CPG
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?