Dokumente
8.53021
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(tBu)-OH . DCHA
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-O-t.-butyl-L-serine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H23NO5 · xC12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
161-164 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H23NO5.C12H23N/c1-11(2,3)17-7-8(9(14)15)13-10(16)18-12(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t8-;/m0./s1
InChIKey
AIEUUHIXSUNTGV-QRPNPIFTSA-N
Allgemeine Beschreibung
This derivative is supplied as a DCHA-salt since the free acid is not crystalline.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-12-0081
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=2% in DMF): +22.5 - +27.5 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable