8.53018
Boc-Lys(2-Cl-Z)-OH
(cryst) Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-N-ε-2-chloro-CBZ-L-lysine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
70-73 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H27ClN2O6/c1-19(2,3)28-18(26)22-15(16(23)24)10-6-7-11-21-17(25)27-12-13-8-4-5-9-14(13)20/h4-5,8-9,15H,6-7,10-12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)
InChIKey
ATUMDPHEFWGCJF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] K. Noda, et al. (1969) Bull. Chem. Soc. Jpn., 43, 1883.
[2] B. W. Erickson, et al. (1973) J. Am. Chem. Soc., 95, 3757.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in DMF): -12.0 - -10.0 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Löslichkeit (1mmol in 2ml DCM): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 95.0 %
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.