Merck
8.52344
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Trp(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-N-α-methyl-N-in-t-butoxycarbonyl-L-tryptophan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H32N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
540.61
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C32H32N2O6/c1-32(2,3)40-31(38)34-18-20(21-11-9-10-16-27(21)34)17-28(29(35)36)33(4)30(37)39-19-26-24-14-7-5-12-22(24)23-13-6-8-15-25(23)26/h5-16,18,26,28H,17,19H2,1-4H3,(H,35,36)/t28-/m0/s1
InChIKey
YMZUDCKQUKFBIR-NDEPHWFRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Building block for introduction of N-α-methyl-tryptophan amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC(0811)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.